(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56982-1G PC56982-250MG
APOSPC56982-1GEA 58.4 EUR
APOSPC56982-1G APOSPC56982-250MG
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30378947
CAS nummer: 2006287-06-3