3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 741 EUR
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31443828
CAS nummer: 2090537-24-7