2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 130 EUR
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₄BrF₃O₃S
Kookpunt: 230 °C
Dichtheid: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11656439
CAS nummer: 103935-47-3
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II