5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57007-1G PC57007-5G PC57007-250MG
APOSPC57007-1GEA 169 EUR
APOSPC57007-1G APOSPC57007-5G APOSPC57007-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16631268
CAS nummer: 105391-76-2