5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57008-1G PC57008-250MG PC57008-100MG
APOSPC57008-1GEA 388 EUR
APOSPC57008-1G APOSPC57008-250MG APOSPC57008-100MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20481820
CAS nummer: 1346521-27-4