3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57009-1G PC57009-250MG
APOSPC57009-1GEA 841 EUR
APOSPC57009-1G APOSPC57009-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074536
CAS nummer: 1346521-23-0