Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57012-250MG PC57012-1G PC57012-5G
APOSPC57012-250MGEA 22 EUR
APOSPC57012-250MG APOSPC57012-1G APOSPC57012-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09951945
CAS nummer: 885588-14-7