2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-2,4-difluoronitrobenzene
PC57022-1G PC57022-25G PC57022-5G
APOSPC57022-1GEA 22 EUR
APOSPC57022-1G APOSPC57022-25G APOSPC57022-5G
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.105 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11110684
CAS nummer: 25892-09-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III