2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Cyano-4-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC57024-1G PC57024-5G PC57024-10G
APOSPC57024-1GEA 61.4 EUR
APOSPC57024-1G APOSPC57024-5G APOSPC57024-10G
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21606312
CAS nummer: 1361385-30-9