4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57043-1G PC57043-250MG PC57043-5G
APOSPC57043-1GEA 298 EUR
APOSPC57043-1G APOSPC57043-250MG APOSPC57043-5G
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21603855
CAS nummer: 903513-58-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable