2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA 24.9 EUR
APOSPC57046-1G APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
MW: 252.025 g/mol
Smeltpunt: 54…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910144
CAS nummer: 911825-94-0