4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57048-1G PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA 178 EUR
APOSPC57048-1G APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₇F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28145075
CAS nummer: 1980063-54-4