3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5705-1G PC5705-5G
APOSPC5705-1GEA 199 EUR
APOSPC5705-1G APOSPC5705-5G
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Formule: C₃BrF₅
Kookpunt: 25,5 °C (738 mm Hg)
Smeltpunt: –165 °C
Dichtheid: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784211
CAS nummer: 431-56-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II