3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 71.6 EUR
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396947
CAS nummer: 1261615-96-6