2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Aminobenzal fluoride hydrochloride, α,α-Difluoro-o-toluidine hydrochloride
PC57056-1G PC57056-250MG PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA 169 EUR
APOSPC57056-1G APOSPC57056-250MG APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₇F₂N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23378513
CAS nummer: 1422344-12-4