4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57071-1G PC57071-250MG PC57071-5G
APOSPC57071-1GEA 217 EUR
APOSPC57071-1G APOSPC57071-250MG APOSPC57071-5G
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922518
CAS nummer: 2229260-52-8