5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57072-1G PC57072-250MG PC57072-5G
APOSPC57072-1GEA 197 EUR
APOSPC57072-1G APOSPC57072-250MG APOSPC57072-5G
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
5’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23382016
CAS nummer: 870614-04-3