4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57073-1G PC57073-250MG
APOSPC57073-1GEA 141 EUR
APOSPC57073-1G APOSPC57073-250MG
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31735860
CAS nummer: 1184850-45-0