4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57076-1G PC57076-250MG PC57076-5G
APOSPC57076-1GEA 111 EUR
APOSPC57076-1G APOSPC57076-250MG APOSPC57076-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28142598
CAS nummer: 1702154-18-4