4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57077-1G PC57077-250MG PC57077-5G
APOSPC57077-1GEA 292 EUR
APOSPC57077-1G APOSPC57077-250MG APOSPC57077-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922519
CAS nummer: 2091710-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III