3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 723 EUR
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇FINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31654715
CAS nummer: 2092595-35-0