2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57086-1G PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA 42.4 EUR
APOSPC57086-1G APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11153061
CAS nummer: 1021056-39-2