3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 614 EUR
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11153145
CAS nummer: 1021116-42-6