(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]benzotrifluoride
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 1130 EUR
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779107
CAS nummer: 672906-72-8