2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57102-1G PC57102-250MG PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA 92.1 EUR
APOSPC57102-1G APOSPC57102-250MG APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22200940
CAS nummer: 1695920-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III