Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC57105-1G PC57105-250MG
APOSPC57105-1GEA 876 EUR
APOSPC57105-1G APOSPC57105-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698113
CAS nummer: 1214385-74-6