1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 708 EUR
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Formule: C₄H₄Br₂F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460471
CAS nummer: 933668-36-1