2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 658 EUR
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20923590
CAS nummer: 1807231-84-0