2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-4-hydroxybenzotrifluoride, 5-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC5736-1G PC5736-250MG PC5736-5G
APOSPC5736-1GEA 135 EUR
APOSPC5736-1G APOSPC5736-250MG APOSPC5736-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07787570
CAS nummer: 79427-88-6