2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5759-1G PC5759-5G
APOSPC5759-1GEA 239 EUR
APOSPC5759-1G APOSPC5759-5G
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formule: C₄H₃ClF₄
MW: 162.513 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461615
CAS nummer: 885276-06-2