Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5764-1G
PC5764-5G
APOSPC5764-1GEA
83.3
EUR
APOSPC5764-1G
APOSPC5764-5G
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formule:
C₂₄H₁₉S₂·CF₃O₃S Smeltpunt: 81…82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683569 CAS nummer: 111281-12-0 |