Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5767-1G PC5767-5G
APOSPC5767-1GEA 127 EUR
APOSPC5767-1G APOSPC5767-5G
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate 97%
Ethyl 3-oxo-3-(pentafluorophenyl)propanoate
Formule: C₁₁H₇F₅O₃
Kookpunt: 103…104 °C (4 mm Hg)
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192163
CAS nummer: 3516-87-8
UN: 3272
ADR: 3,III