2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC57721-1G PC57721-250MG
APOSPC57721-1GEA 723 EUR
APOSPC57721-1G APOSPC57721-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32070680
CAS nummer: 1784852-57-8