4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC57724-1G PC57724-250MG
APOSPC57724-1GEA 658 EUR
APOSPC57724-1G APOSPC57724-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32070682
CAS nummer: 2167386-60-7