3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC57725-1G PC57725-250MG
APOSPC57725-1GEA 1060 EUR
APOSPC57725-1G APOSPC57725-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32070683
CAS nummer: 2169047-47-4