8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-6-fluorophenazine
PC57775-1G PC57775-250MG PC57775-5G
APOSPC57775-1GEA 90.6 EUR
APOSPC57775-1G APOSPC57775-250MG APOSPC57775-5G
8-Bromo-1-fluorophenazine 94%
8-Bromo-1-fluorophenazine
Formule: C₁₂H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32070710
CAS nummer: 2379918-33-7