2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57778-1G PC57778-250MG
APOSPC57778-1GEA 125 EUR
APOSPC57778-1G APOSPC57778-250MG
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-7-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formule: C₁₀H₆BrF₃S
MW: 295.119 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28399009
CAS nummer: 1858242-05-3
UN: 1759
ADR: 8 III