[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57779-1G PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA 262 EUR
APOSPC57779-1G APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₆BrF₃OS
MW: 311.118 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29432909
CAS nummer: 2090924-00-6