2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5778-1G PC5778-5G
APOSPC5778-1GEA 158 EUR
APOSPC5778-1G APOSPC5778-5G
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Formule: C₆H₃ClF₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461616
CAS nummer: 885276-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III