7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57781-1G PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA 137 EUR
APOSPC57781-1G APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567883
CAS nummer: 2115921-53-2