6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57782-1G PC57782-250MG
APOSPC57782-1GEA 132 EUR
APOSPC57782-1G APOSPC57782-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567850
CAS nummer: 2375008-67-4