6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57783-1G PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA 158 EUR
APOSPC57783-1G APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567847
CAS nummer: 2121264-35-3