2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 33.7 EUR
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formule: C₁₀H₆BrF₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567845
CAS nummer: 2377846-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III