5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57787-1G PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA 132 EUR
APOSPC57787-1G APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567862
CAS nummer: 1609382-60-6