5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 137 EUR
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567859
CAS nummer: 2121705-26-6