2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57789-1G PC57789-250MG
APOSPC57789-1GEA 137 EUR
APOSPC57789-1G APOSPC57789-250MG
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formule: C₁₀H₆BrF₃S
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28399005
CAS nummer: 1858256-40-2
UN: 3261
ADR: 8,III