4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 117 EUR
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formule: C₁₀H₆F₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567874
CAS nummer: 2377846-68-7