4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 22 EUR
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄F₃NS
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31567871
CAS nummer: 2115333-67-8