[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57792-100MG PC57792-1G PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA 22 EUR
APOSPC57792-100MG APOSPC57792-1G APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formule: C₁₀H₇F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032277
CAS nummer: 1171926-60-5