4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 190 EUR
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27932089
CAS nummer: 908566-20-1